安全性情報
8200NN6
Sigma-Aldrich
Conjugated Polymer Nanoparticle (CPN)
fluorescence λem 820 nm (IR-I), carboxy-NHS-amine functionalized, 1 ea of 18 nmol oligonucleotide kit
別名:
CPN 30-minute conjugation kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.51
包装
1 ea of 18 nmol oligonucleotide kit
蛍光検出
λem 820 nm (IR-I)
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CPNs are extremely bright and stable fluorophore nanoparticles which have been shown to give exceptional performance in a wide range of fluorescent analysis applications, such as lateral flow tests, fluorescent ELISA, cell tracking, immunofluorescence microscopy, flow cytometry and western blot. CPNs are resistant to photobleaching and a wide range of temperatures (-20°C to 120°C) and pH (2 to 12). They have been shown to be 1000x brighter than other fluorophores bringing exceptional levels of detection to assays and diagnostics.
アプリケーション
Amine Oligonucleotide Conjugation kit allows covalent linkage reactions to be readily carried out without access to specialist chemistry capabilities. The kit is designed to be specific for CPN – oligonucleotide linkage, has a rapid reaction time of 30 minutes and comes in three sizes for the conjugation of ~6nmole, ~18nmole and ~60nmole of oligonucleotide. CPNsTM are available in a range of emission wavelengths covering the visible and IR spectrum.
法的情報
CPN is a trademark of Stream Bio Ltd
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
8200NN6-1EA4065268870624