Merck
809748
Sigma-Aldrich
(24R)-24,25-Dihydroxyvitamin D3 solution
100 μg/mL in ethanol, ≥97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H44O3
分子量:
416.64
EC Number:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
品質水準
アッセイ
≥95% (R Isomer)
≥97% (CP)
フォーム
solution
濃度
100 μg/mL in ethanol
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
C=C1CC[C@H](O)C/C1=C/C=C2C(CC[C@@H]3[C@@H](CC[C@@H](O)C(O)(C)C)C)[C@]3(C)CCC/2
InChI
1S/C27H44O3/c1-18-8-12-22(28)17-21(18)11-10-20-7-6-16-27(5)23(13-14-24(20)27)19(2)9-15-25(29)26(3,4)30/h10-11,19,22-25,28-30H,1,6-9,12-17H2,2-5H3/b20-10+,21-11-/t19-,22+,23-,24?,25-,27-/m1/s1
InChI Key
FCKJYANJHNLEEP-AOWQBJNISA-N
関連するカテゴリー
詳細
(24R)-24,25-Dihydroxyvitamin D3 is a metabolite of vitamin D3. It is known to increase bone volume and mechanical strength.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F
引火点(℃)
14 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
809748-BULK:
809748-1ML:
809748-1ML-PW:
809748-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
24R, 25-dihydroxyvitamin D3: an essential vitamin D3 metabolite for both normal bone integrity and healing of tibial fracture in chicks
Seo E, et al.
Endocrinology, 138(9), 3864-3872 (1997)
Analysis of C-3 epimerization in (24R)-24, 25-dihydroxyvitamin D3 catalyzed by hydroxysteroid dehydrogenase
Higashi T, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 36(3), 429-436 (2004)