安全性情報
808555
Sigma-Aldrich
ブチル酸ホスファート
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
転移温度
flash point 230 °F
密度
1.123 g/mL at 25 °C
官能基
phosphate
InChI
1S/C4H11O4P/c1-2-3-4-8-9(5,6)7/h2-4H2,1H3,(H2,5,6,7)
InChI Key
BNMJSBUIDQYHIN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
808555-VAR:
808555-1G:
808555-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)