安全性情報
808202
Sigma-Aldrich
酸化亜鉛ナノ粒子インク
2.5 wt. %, viscosity 10 cP, work function -3.9eV
別名:
Avantama N-11-Jet, Nanograde N-11-Jet, ZnO ink, ZnO nanoparticle ink, zinc oxide dispersion, zinc oxide suspension
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
形状
dispersion
濃度
2.5 wt. % (crystalline ZnO in isopropanol and propylene glycol)
仕事関数
-3.7--4.1 eV
粒径
8-16 nm
粘度
8-14 cP
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ZnO nanoparticle ink is for inkjet printing for the use as electron transport layer in printed electronics. ZnO nanoparticle ink is universally applicable in normal and inverted architecture.
調製ノート
  • Storage: In dark at room temperature.
  • Prior to application: Shake, ultrasonicate with sonic horn and(optionally) filter through 0.45μm PTFE filter.
  • Post-treatment: Annealing of deposited ZnO films at >120°C.
法的情報
Product of Avantama Ltd.
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
71.6 °F
引火点(℃)
22 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
808202-5ML:4548173962283
808202-VAR:
808202-50ML:4548173350110
808202-BULK:
808202-10ML:4548173350103
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Professor Tokito and Professor Takeda share their new materials, device architecture design principles, and performance optimization protocols for printed and solution-processed, low-cost, highly flexible, organic electronic devices.
Recent progress in the area of solution-processed functional materials has led to the development of a variety of thin-film optoelectronic devices with significant promise in the industrial and consumer electronics fields.
Recent progress in the area of solution-processed functional materials has led to the development of a variety of thin-film optoelectronic devices with significant promise in the industrial and consumer electronics fields.