形状
dispersion
濃度
2.5 wt. % (crystalline Al doped ZnO (3.15 mol% Al) in 2-propanol and propylene glycol)
仕事関数
-3.7--4.1 eV
粒径
8-16 nm
粘度
8-14 cP
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
調製ノート
- Storage: In dark at room temperature.
- Prior to application: Shake, ultrasonicate with sonic horn and (optionally) filter through 0.45μm PTFE filter.
- Post-treatment: Annealing of deposited Al:ZnO films at >120°C.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
69.8 °F
引火点(℃)
21 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
808180-VAR:
808180-50ML:4548173358505
808180-5ML:4548174002148
808180-BULK:
808180-10ML:4548173358499
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Professor Tokito and Professor Takeda share their new materials, device architecture design principles, and performance optimization protocols for printed and solution-processed, low-cost, highly flexible, organic electronic devices.
Recent progress in the area of solution-processed functional materials has led to the development of a variety of thin-film optoelectronic devices with significant promise in the industrial and consumer electronics fields.
Recent progress in the area of solution-processed functional materials has led to the development of a variety of thin-film optoelectronic devices with significant promise in the industrial and consumer electronics fields.