安全性情報
806722
Sigma-Aldrich
Nanowires, diam. × L 25 nm (±3 nm) × 15 μm (±2 μm), 5 mg/mL (in water)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12141740
NACRES:
NA.23
詳細
Flash point >230 °F
品質水準
フォーム
suspension
濃度
5 mg/mL (in water)
直径× L
25 nm (±3 nm) × 15 μm (±2 μm)
gray
密度
0.9992 g/mL
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
806722-VAR:
806722-25ML:
806722-BULK:
806722-25ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
806722-25ML4061832990194