Merck
804312
Sigma-Aldrich
2,2-difluoroethylamine hydrochloride
別名:
2,2-difluoro-1-ethanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H6ClF2N
CAS番号:
分子量:
117.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
品質水準
フォーム
powder
mp
132-137 °C (w/decomp)
官能基
amine
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.NCC(F)F
InChI
1S/C2H5F2N.ClH/c3-2(4)1-5;/h2H,1,5H2;1H
InChI Key
YSVKPVHTHFECBE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2,2-Difluoroethylamine hydrochloride was recently reported to be used as a precursor for the "elusive" difluoromethyl diazomethane species (CF2HCHN2). The difluoromethyl diazomethane intermediate can be generated in situ in the presence of tert-butyl nitrite and a catalytic amount of acetic acid.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
804312-1G:
804312-VAR:
804312-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)