反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.O=C1C2=C(C3=NC=CC=C3C1=O)N=CC=C2.O=C4C(C=CC=N5)=C5C6=C(C4=O)C=CC=N6.O=C7C8=CC=CN=C8C9=C(C7=O)C=CC=N9.[Ru+2]
InChI
1S/3C12H6N2O2.2F6P.Ru/c3*15-11-7-3-1-5-13-9(7)10-8(12(11)16)4-2-6-14-10;2*1-7(2,3,4,5)6;/h3*1-6H;;;/q;;;2*-1;+2
InChI Key
LGAOGZFZNIEFHF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
In combination with Co(salophen), (Aldrich 345652), [Ru(phd)3](PF6)2 is utilized in the aerobic oxidation of tetrahydroquinolines at room temperature to form quinolines. Unlike previous catalyst systems, the reported application is highly efficient under the presence of atmospheric oxygen.
関連製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック