Merck
797642
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-d5-ethanol
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
別名:
2-Phenethyl alcohol-(phenyl-d5)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D5CH2CH2OH
分子量:
127.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1CCO
InChI
1S/C8H10O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI Key
WRMNZCZEMHIOCP-RALIUCGRSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
797642-BULK:
797642-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)