Merck
79179
Sigma-Aldrich
Nitromethyl phenyl sulfone
≥99.0% (T)
別名:
(Nitromethylsulfonyl)benzene, (Phenylsulfonyl)nitromethane, Benzenesulfonylnitromethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5SO2CH2NO2
CAS番号:
分子量:
201.20
Beilstein:
1876502
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99.0% (T)
形状
crystals
mp
78-80 °C
官能基
amine
SMILES記法
[O-][N+](=O)CS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO4S/c9-8(10)6-13(11,12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI Key
ADKLJTCVZHUANG-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Versatile acidic analogue of nitromethane; Used for preparing phenylsulfonyl nitrile oxide, a reagent for syn-cyanohydroxylations of olefins; Cycloadditions with olefins
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
79179-5G:
79179-VAR:
79179-1G:
79179-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P.A. Wade et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 765-765 (1981)
P.A. Wade et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 4595-4595 (1984)
P.A. Wade et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 5425-5425 (1981)
E.E. Knaus
The Journal of Organic Chemistry, 49, 123-123 (1984)