Merck
778443
Sigma-Aldrich
2,4,6-トリイソプロピルベンゼンスルホニルアジド 溶液
10%±2% in toluene, ≥98% (HPLC)
別名:
トリシルアジド 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H23N3O2S
CAS番号:
分子量:
309.43
Beilstein:
2391566
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352125
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
liquid
濃度
10%±2% in toluene
不純物
≤0.015% water
屈折率
n20/D 1.499
官能基
azide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C15H23N3O2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(14(8-12)11(5)6)21(19,20)18-17-16/h7-11H,1-6H3
InChI Key
AEMWUHCKKDPRSK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.9 °F
引火点(℃)
4.4 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
778443-BULK:
778443-VAR:
778443-25G:4548173307114
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)