Merck
778087
Sigma-Aldrich
Molybdenum(IV) selenide
-325 mesh, 99.9% trace metals basis
別名:
Molybdenum diselenide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
MoSe2
CAS番号:
分子量:
253.86
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder
粒径
-325 mesh
mp
>400 °C
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Mo].[Se].[Se]
InChI
1S/Mo.2Se
InChI Key
MHWZQNGIEIYAQJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Molybdenum chalcogenide thin film transitors for solar cells are a rapidly expanding area of research and molybdenum selenide compounds play an important role in this research. The layered nature of MoSe2 gives rise to several interesting applications such as field effect transistors ; piezoelectrics and substrates for self assembly
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
778087-5G:4548173333076
778087-BULK:
778087-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Abou-Ras; D.;
Thin Solid Films, 480-481, 433-438 (2005)
Larentis; S.;
Applied Physics Letters, 101(22), 223104/1-223104/4 (2012)
Duerloo; K.N.;
The Journal of Physical Chemistry Letters, 3(19), 2871-2876 (2012)
Kohara; N.;
Solar Energy Materials and Solar Cells, 67(1-4), 209-215 (2001)
Cincotti; S.;
Applied Physics Letters, 62(26), 3531-3533 (1993)
資料
The production of hydrogen by catalytic water splitting is important for a wide range of industries including renewable energy petroleum refining and for the production of methanol and ammonia in the chemical industry.
The production of hydrogen by catalytic water splitting is important for a wide range of industries including renewable energy petroleum refining and for the production of methanol and ammonia in the chemical industry.