安全性情報
776483
Sigma-Aldrich
8-Acetyl-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
95%
別名:
8-Acetyl-5,6,7,8-tetrahydroquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13NO
CAS番号:
分子量:
175.23
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
反応適合性
reagent type: ligand
屈折率
n20/D 1.568
密度
1.107 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C11H13NO/c1-8(13)10-6-2-4-9-5-3-7-12-11(9)10/h3,5,7,10H,2,4,6H2,1H3
InChI Key
YCPXJTSSSPGZOE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Versatile ligand for CuI mediated room temperature C-N coupling reactions
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
776483-5G:
776483-VAR:
776483-BULK:
776483-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Deping Wang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 14(14), 1891-1893 (2009-03-26)
2-Pyridinyl beta-ketones were identified as new efficient ligands for CuI-catalysed N-arylation of aliphatic amines at room temperature with great selectivity and substrate scope tolerance.