Merck
776262
Sigma-Aldrich
3,6-ビス(5-ブロモ-2-チエニル)-2,5-ビス(2-ヘキシルデシル)-2,5-ジヒドロ-ピロロ[3,4-c]ピロール-1,4-ジオン
98%
別名:
ピロロ[3,4-c]ピロール-1,4-ジオン,3,6-ビス(5-ブロモ-2-チエニル)-2-5-ビス(2-ヘキシルデシル)-2,5-ジヒドロ-
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H70Br2N2O2S2
CAS番号:
分子量:
907.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
110-115 °C
SMILES記法
O=C1N(CC(CCCCCC)CCCCCCCC)C(C2=CC=C(Br)S2)=C3C1=C(C4=CC=C(Br)S4)N(CC(CCCCCC)CCCCCCCC)C3=O
InChI
1S/C46H70Br2N2O2S2/c1-5-9-13-17-19-23-27-35(25-21-15-11-7-3)33-49-43(37-29-31-39(47)53-37)41-42(45(49)51)44(38-30-32-40(48)54-38)50(46(41)52)34-36(26-22-16-12-8-4)28-24-20-18-14-10-6-2/h29-32,35-36H,5-28,33-34H2,1-4H3
InChI Key
MNALLGNMYJQSHP-UHFFFAOYSA-N
詳細
3,6-ビス(5-ブロモ-2-チエニル)-2,5-ビス(2-ヘキシルデシル)-2,5-ジヒドロ-ピロール[3,4-c]ピロール-1,4-ジオン(DDP-Br2)は、ジケトピロロピロール(DPP)ベースの物質のひとつであり、正孔輸送または両極性輸送挙動を示し、電荷担体移動度は0.1~1 cm2V-1 s-1の範囲です。電子不足コアがあり、これが低LUMOエネルギーレベルを示すことから、n型有機半導体に使用することで空気安定性が改善されます。
アプリケーション
DDP-Br2は、有機電界効果トランジスタ(OFET)、ペロブスカイトベースの太陽電池、非フラーレン有機太陽電池などさまざまなオプトエレクトロニクスデバイスの製作に使用できます。
低バンドギャップポリマー電池に利用した新しいアクセプターは、1.81~1.94 eVの範囲の光学バンドギャップと300~700 nmの広い範囲をカバーする強い吸収バンドを示しました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
776262-500MG:
776262-VAR:
776262-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Diketopyrrolopyrrole-containing quinoidal small molecules for high-performance, air-stable, and solution-processable n-channel organic field-effect transistors
Qiao Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(9), 4084-4087 (2012)
Hole-transporting diketopyrrolopyrrole-thiophene polymers and their additive-free application for a perovskite-type solar cell with an efficiency of 16.3%
Maruo H, et al.
Polymer Journal, 51(1), 91-91 (2019)
Optimization of broad-response and high-detectivity polymer photodetectors by bandgap engineering of weak donor-strong acceptor polymers
Qi J, et al.
Macromolecules, 48(12), 3941-3948 (2015)
Journal of Materials Chemistry, 22, 2120-2128 (2012)
A Novel BODIPY-Based Low-Band-Gap Small-Molecule Acceptor for Efficient Non-fullerene Polymer Solar Cells
Liu W, et al.
Chin. J. Chem., 35(12), 1813-1823 (2017)