Merck
774375
Sigma-Aldrich
2-[(7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)methylene]malononitrile
≥97%
別名:
2-[(7-Bromo-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)methylene]propanedinitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H3BrN4S
分子量:
291.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97%
形状
solid
mp
184-188 °C
官能基
bromo
nitrile
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Brc1ccc(\C=C(/C#N)C#N)c2nsnc12
InChI
1S/C10H3BrN4S/c11-8-2-1-7(3-6(4-12)5-13)9-10(8)15-16-14-9/h1-3H
InChI Key
ZNWYPDKJWGLSQU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
774375-BULK:
774375-250MG:4548173955438
774375-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)