About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H27NO6
CAS番号:
分子量:
425.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
おすすめの製品
製品名
Fmoc-N-Me-Asp(OtBu)-OH, 97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]22/D -39.0°, c = 0.5% in DMF
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
135-140 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC([C@@H](N(C(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O)C)CC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-21(26)13-20(22(27)28)25(4)23(29)30-14-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,19-20H,13-14H2,1-4H3,(H,27,28)/t20-/m0/s1
InChI Key
CYWWLVIEAOUXGW-FQEVSTJZSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Fmoc protected N-methyl amino acid suitable for solid phase peptide synthesis. N-methyl amino acids have been shown to improve proteolytic stability of peptides.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
773077-VAR:
773077-5G:
773077-BULK:
773077-1G:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
773077-1G | 4061826654798 |
773077-5G | 4061833340714 |