Merck
769908
Sigma-Aldrich
Resomer® LR 706 S, Poly(L-lactide-co-D,L-lactide)
ester terminated, L-Lactide: D,L-Lactide 70:30
別名:
Resomer® LR 706 S, P(L/DL)LA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
solid
原料比
lactide:lactide 70:30
粘度
3.3-4.2 dL/g
mp
102-111 °C
転移温度
Tg 56-62 °C
保管温度
2-8°C
法的情報
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
769908-25G:
769908-BULK:
769908-VAR:
769908-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
資料
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.
Professor Nicola Tirelli (Istituto Italiano di Tecnologia, Italy) highlights the microfluidic-assisted method for fabricating well-defined and reproducible nanoparticles for drug delivery research.