Merck
768928
Sigma-Aldrich
(R)-1,1-Dimethoxy-2-propanol
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(2R)-2-Hydroxypropionaldehyde dimethyl acetal, (R)-1,1-Dimethoxy-2-hydroxypropane, (R)-Lactaldehyde dimethyl acetal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H12O3
CAS番号:
分子量:
120.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
フォーム
liquid
光学純度
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
官能基
acetal
ether
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H](O)C(OC)OC
InChI
1S/C5H12O3/c1-4(6)5(7-2)8-3/h4-6H,1-3H3/t4-/m1/s1
InChI Key
PRAYXKGWSGUXQK-SCSAIBSYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
(R)-1,1-Dimethoxy-2-propanol is a chiral organic compound that is commonly used as a reagent in organic synthesis. For instance, it is used in the synthesis of D-lactaldehyde, which is useful as a building block in modern biocatalysis for the efficient development of both highly productive and green chemical processes.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
123.3 °F
引火点(℃)
50.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
768928-1G:
768928-BULK:
768928-VAR:
768928-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)