Merck
768502
Sigma-Aldrich
2-Bromopyridine-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5D4BrN
分子量:
162.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
≥98 atom % D
アッセイ
≥98% (CP)
形状
liquid
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C1=NC(Br)=C([2H])C([2H])=C1[2H]
InChI
1S/C5H4BrN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI Key
IMRWILPUOVGIMU-RHQRLBAQSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.1 °F - closed cup
引火点(℃)
90.6 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
768502-VAR:
768502-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)