Merck
767654
Sigma-Aldrich
シス-ジクロロビス(ジメチルスルホキシド)白金(II)
97%
別名:
シス-ジクロロビス(ジメチルスルホキシド)白金(II), Pt(DMSO)2Cl2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H12Cl2O2PtS2
CAS番号:
分子量:
422.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
218-224 °C
SMILES記法
Cl[Pt]Cl.CS(C)=O.CS(C)=O
InChI
1S/2C2H6OS.2ClH.Pt/c2*1-4(2)3;;;/h2*1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
KDADQDWVKZJTDQ-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
詳細
cis-ジクロロビス(ジメチルスルホキシド)白金(II)は、ポリフッ素化アリールイミンのメチル化およびメタン酸化などのさまざまな化学反応の触媒として用いられる白金錯体です。有効なC-F活性化プレ触媒であることが明らかになっています。
アプリケーション
cis-ジクロロビス(ジメチルスルホキシド)白金(II)は、以下として使用できます:
  • 二硫酸メチル(MBS)を生成するための、発煙硫酸を介した(SO3-H2SO4)メタン酸化における触媒として。
  • シクロメタル化錯体の合成における前駆体。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
767654-1G:
767654-BULK:
767654-250MG:
767654-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R S Dewoskin et al.
International journal of hyperthermia : the official journal of European Society for Hyperthermic Oncology, North American Hyperthermia Group, 9(4), 529-537 (1993-07-01)
The effects of hyperthermia (HY) on cisplatin (CDDP) nephrotoxicity and kidney metal concentrations were evaluated in female F344 rats. Rats were anaesthetized with a xylazine/ketamine mixture, heated on a water-bed for 1 h to an intraperitoneal temperature of 41.1 +/-
L Türkeri et al.
International urology and nephrology, 25(3), 259-263 (1993-01-01)
Traditional approaches for the treatment of locally advanced bladder tumours may not be sufficient enough. Neoadjuvant chemotherapy, a new modality, may be beneficial by enhancing the local and systemic control of the disease. The background of this new modality and
Osteosarcoma in adolescents and young adults: new developments and controversies. Thermal chemosensitization of cDDP-resistant cells.
A W Konings et al.
Cancer treatment and research, 62, 93-100 (1993-01-01)
H Nakagawa et al.
Journal of neuro-oncology, 16(1), 61-67 (1993-04-01)
The distribution of cis-diamminedichloroplatinum (CDDP) was studied in 23 patients undergoing surgical resection of brain tumors metastatic from lung cancer. CDDP (100 mg/m2) was administered intravenously (i.v.) or intra-arterially (IA) at the time of surgery, and various fluids and tissues
J M Bachaud et al.
Bulletin du cancer, 81(3), 212-218 (1994-03-01)
In order to enhance radiation effects in the treatment of unresectable Head and Neck squamous cell carcinoma, we initiated a phase I-II study in February 1991 with concomitant radiation and cisplatin in the treatment of resectable Head and Neck squamous