Merck
764566
Sigma-Aldrich
Cobalt sulfide
greener alternative
99.98% trace metals basis
別名:
Cobalt disulfide, Cobalt(IV) sulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CoS2
CAS番号:
分子量:
123.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.98% trace metals basis
フォーム
powder
分子量
Mw 123.06 g/mol
組成
CoS2
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
平均直径
≤10 μm
粒径
≤10 μm
密度
4.23 g/cm3 (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
S=[Co]=S
InChI
1S/Co.2S
InChI Key
XUKVMZJGMBEQDE-UHFFFAOYSA-N
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
アプリケーション
Cobalt sulfide (CoS2) can be used for a variety of applications, which include hydrogen evolution reaction, supercapacitors, lithium-sulfur battery and lithium ion battery.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
764566-VAR:
764566-25G:4548173330501
764566-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Electrodeposited cobalt-sulfide catalyst for electrochemical and photoelectrochemical hydrogen generation from water
Sun Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(47), 17699-17702 (2013)
Ponrouch, A.; et al.
Electrochimica Acta, 61, 13-13 (2012)
Aydinaol, M. K.; et al.
Physical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics, 56, 1354-1354 (1997)
Ru-Pan Wang et al.
The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces, 121(45), 24919-24928 (2017-11-25)
We show that with 2p3d resonant inelastic X-ray scattering (RIXS) we can accurately determine the charge-transfer parameters of CoF
資料
Electrode Materials for Lithium Ion Batteries