Merck
764469
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-nitropyridine-3-carbonitrile
97%
別名:
2-Chloro-3-cyano-5-nitropyridine, 2-Chloro-5-nitronicotinonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H2ClN3O2
CAS番号:
分子量:
183.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
121-126 °C
官能基
chloro
nitrile
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cnc(Cl)c(c1)C#N
InChI
1S/C6H2ClN3O2/c7-6-4(2-8)1-5(3-9-6)10(11)12/h1,3H
InChI Key
CSDMFMSXIUTEFJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
764469-1G:4548173334646
764469-BULK:
764469-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)