Merck
762571
Sigma-Aldrich
4-Methyl-d3-imidazole
98 atom % D, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4D3H3N2
分子量:
85.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
形状
powder
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C1=CNC=N1
InChI
1S/C4H6N2/c1-4-2-5-3-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6)/i1D3
InChI Key
XLSZMDLNRCVEIJ-FIBGUPNXSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.