Merck
761931
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,1′:3′,1′′-terphenyl
97%
別名:
4-Bromo-m-terphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H13Br
CAS番号:
分子量:
309.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
90-95 °C
官能基
bromo
phenyl
SMILES記法
Brc1ccc(cc1)-c2cccc(c2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H13Br/c19-18-11-9-15(10-12-18)17-8-4-7-16(13-17)14-5-2-1-3-6-14/h1-13H
InChI Key
XWHCOAVJEOENNM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
761931-BULK:
761931-1G:
761931-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)