Merck
759848
Sigma-Aldrich
Nepsilon,Nepsilon,Nepsilon-Trimethyl-13C3-L-lysine hydrochloride
99 atom % 13C, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(13CH3)3N(CH2)4CH(NH2)COO · HCl
分子量:
227.71
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+3
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[13CH3][N+]([13CH3])([13CH3])CCCC[C@H](N)C(O)=O.[Cl-]
InChI
1S/C9H20N2O2.ClH/c1-11(2,3)7-5-4-6-8(10)9(12)13;/h8H,4-7,10H2,1-3H3;1H/t8-;/m0./s1/i1+1,2+1,3+1;
InChI Key
ZKIJKCHCMFGMCM-YIPYLPRCSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)