Merck
75944
Sigma-Aldrich
trans-4-オキソ-2-ペンテン酸メチル
≥97.0% (GC)
別名:
trans-β-アセチルアクリル酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH=CHCO2CH3
CAS番号:
分子量:
128.13
Beilstein:
906914
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
crystals
mp
59-61 °C (lit.)
59-61 °C
官能基
ester
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]\C(=C(\[H])C(=O)OC)C(C)=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-5(7)3-4-6(8)9-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
InChI Key
GLVNZYODMKSEPS-ONEGZZNKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
反応性に富むエノン。Robinson環化反応などの、ケトンとその類縁体の共役付加反応。
;DA-環化付加反応
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
75944-VAR:
75944-BULK:
75944-5G:
75944-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C.J. Kowalski et al.
Journal of the American Chemical Society, 110, 3693-3693 (1988)
J. Oren et al.
Synthesis, 850-850 (1987)
A.E. Ashcroft et al.
Tetrahedron, 40, 4579-4579 (1984)
M. Miyashita et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 2857-2857 (1984)