Merck
757373
Sigma-Aldrich
酸化タンタル(V)
tablet, deposition grade, 99.99% trace metals basis
別名:
五酸化タンタル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ta2O5
CAS番号:
分子量:
441.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
deposition grade
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
tablet
密度
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
InChI
1S/5O.2Ta
InChI Key
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
757373-BULK:
757373-25G:
757373-VAR:
757373-1EA:4548173956305
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Schmitt, K.; et al.
Sensors, 8, 711-711 (2008)
Xu, L.; et al.
Green Chemistry, 10, 746-746 (2008)
Kao, C.-H.; et al.
Applied Physics Letters, 96, 112901-112901 (2010)