Merck
757322
Sigma-Aldrich
3,6-Di-tert-ブチルカルバゾール
97%
別名:
3,6-Di-tert-ブチル-9H-カルバゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H25N
CAS番号:
分子量:
279.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder
mp
228-233
SMILES記法
CC(C)(C)c1ccc2[nH]c3ccc(cc3c2c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H25N/c1-19(2,3)13-7-9-17-15(11-13)16-12-14(20(4,5)6)8-10-18(16)21-17/h7-12,21H,1-6H3
InChI Key
OYFFSPILVQLRQA-UHFFFAOYSA-N
詳細
3,6-Di-tert-ブチルカルバゾールはカルバゾールから導かれる材料であり、正孔輸送機能を備えています。カルバゾールが 3,6-Di-tert-ブチル基を持つことによってガラス転移温度が上昇(Tg)します。他のカルバゾール類と組み合わせることにより、新しいエレクトロルミネセント材料を作り出すことができます。
アプリケーション
3,6-Di-tert-ブチルカルバゾールは主として、エチニルフェニルを構成要素としてカルバゾールから合成される新材料のモノマー先駆体として使用されます。これらの材料には、たとえば9-(4-ブロモフェニル)-3,6-di-tert-ブチルカルバゾール、2-(4-(2-(4-(3,6-di-tert-ブチル-9H-カルバゾール-9-イル)フェニル)エチル)ベンジリデン)マリノニトリル(PBM)が含まれており、これらの材料はさらに有機発光ダイオード(OLED)や光学スイッチングデバイスで使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
757322-5G:
757322-VAR:
757322-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Carbazole based hole transporting materials for solid state dye sensitizer solar cells: role of the methoxy groups.
Degbia M, et al.
Polymer International, 63(8), 1387-1393 (2014)
Solvent dependant optical switching in carbazole-based fluorescent nanoparticles.
Adhikari RM, et al.
Langmuir, 25(4), 2402-2406 (2009)
Synthesis and photophysical properties of carbazole-based blue light-emitting dendrimers.
Adhikari RM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 72(13), 4727-4732 (2007)
Bis (carbazolyl) derivatives of pyrene and tetrahydropyrene: synthesis, structures, optical properties, electrochemistry, and electroluminescence.
Kaafarani BR, et al.
Journal of Material Chemistry C, 1(8), 1638-1650 (2013)
Ji Won Yang et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 18(45), 31330-31336 (2016-11-09)
Bis(phenylsulfone) was developed as a strong electron acceptor of thermally activated delayed fluorescent emitters. The connection of two electron withdrawing phenylsulfone moieties through meta-position of phenyl produced the bis(phenylsulfone) acceptor and the strong electron acceptor strength of bis(phenylsulfone) enabled preparation