Merck
753556
Sigma-Aldrich
3-epi-25-ヒドロキシビタミンD2 溶液
100 μg/mL in ethanol, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H44O2
CAS番号:
分子量:
412.65
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solution
濃度
100 μg/mL in ethanol
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
colorless
アプリケーション
detection
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H](\C=C\[C@H](C)C(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24-,25-,26+,28-/m1/s1
InChI Key
KJKIIUAXZGLUND-FOZBYKFWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
3-epi-25-Hydroxyvitamin D2 (C-3 epimer) is a metabolite of vitamin D2. It is an epimer of 25-hydroxyvitamin D2 which differs only at the C-3 position.
アプリケーション
3-epi-25-Hydroxyvitamin D2 can be used as an analytical standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
包装
1 mL in ampule
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
753556-VAR:
753556-1ML:
753556-1ML-PW:
753556-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Application of a new vitamin D blood test on the Emirati population
Al-Dabbagh B, et al.
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 180, 118-128 (2018)
資料
Novel sample prep technique coupled with the unique selectivity of the Ascentis Express F5 column enables a fast and simplified bioanalytical method for associated vitamin D metabolites.
Using HybridSPE-Phospholipid, Ascentis Express, and Other LC-MS Workflow Components
This application shows an Ascentis Express F5 provided rapid resolution of the isobaric vitamin D metabolites. MS detection provides the necessary secondary resolution.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
753556-1ML4061838085450