About This Item
化学式:
NH2COCH2CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
CAS番号:
分子量:
224.69
Beilstein:
6585123
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +11.5±1.0°, c = 1 in methanol
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl.CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CC(N)=O
InChI
1S/C8H16N2O3.ClH/c1-8(2,3)13-7(12)5(9)4-6(10)11;/h5H,4,9H2,1-3H3,(H2,10,11);1H/t5-;/m0./s1
InChI Key
RXNKCUXXNGWROA-JEDNCBNOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-Asparagine tert-butyl ester hydrochloride may be used as a starting material in the multi-step synthesis of L-aspartyl-L-asparagine.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
75136-BULK:
75136-VAR:
75136-250MG:
75136-1G:
Structure of the porcine vasoactive intestinal octacosapeptide
Mutt V and Said SI
FEBS Journal, 42(2), 581-589 (1974)