Merck
750735
Sigma-Aldrich
3,5-Di-tert-butylphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3C]2C6H3OH
CAS番号:
分子量:
206.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
mp
87-89 °C (lit.)
90-91 °C
SMILES記法
CC(C)(C)c1cc(O)cc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-7-11(14(4,5)6)9-12(15)8-10/h7-9,15H,1-6H3
InChI Key
ZDWSNKPLZUXBPE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
750735-500MG:
750735-100MG:
750735-VAR:
750735-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)