Merck
748404
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-3-boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8BNO2
CAS番号:
分子量:
136.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO2/c1-5-2-3-6(4-8-5)7(9)10/h2-4,9-10H,1H3
InChI Key
MZUSCPDSQJSBSY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
748404-1G:
748404-500MG:
748404-VAR:
748404-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)