Merck
747459
Sigma-Aldrich
酸化鉄(II,III)、磁性ナノ粒子
10 nm avg. part. size (TEM), NHS ester functionalized
別名:
Fe NP NHS, FexOy
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
フォーム
nanopowder
powder
組成
Fe, ~1.25 % (w/w)
磁化
>45 emu/g (at room temperature; under 4500 Oe)
brown
平均部品サイズ
10 nm (TEM)
官能基
NHS ester (functionalised)
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Ocean Nanotech; LLCの製品。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
747459-1G:4548174014769
747459-BULK:
747459-VAR:
747459-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Characterizing the Structure and Defect Concentration of ZnO Nanoparticles in a Colloidal Solution.
Rossi T, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118(33), 19422-19430 (2014)
The preparation of magnetic nanoparticles for applications in biomedicine.
Tartaj P, et al.
Journal of Physics D: Applied Physics, 36(13), R182-R182 (2003)
資料
Iron oxide (IO) nanoparticles consist of maghemite (γ-Fe2O3) and/or magnetite (Fe3O4) particles with diameters ranging from 1 and 100 nanometer and find applications in magnetic data storage, biosensing, drug-delivery etc.
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.
Professor Yadong Yin (University of California Riverside, USA) examines both direct (thermal decomposition, solvothermal, hydrothermal) and indirect (templated) synthesis methods of magnetite nanocrystals and reviews in detail the landscape of these various synthetic methods for magnetite nanocrystal and their applications in magnetic assembly, magnetic hyperthermia, and Li-Ion batteries.
すべて表示