Merck
745081
Sigma-Aldrich
1-(アジドメチル)-2-クロロベンゼン 溶液
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥97.0% (HPLC)
別名:
2-クロロベンジルアジド 溶液, o-クロロベンジルアジド 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6ClN3
CAS番号:
分子量:
167.60
Beilstein:
2719059
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
形状
liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
濃度
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
不純物
≤2.0% water
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccccc1CN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H6ClN3/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-11-9/h1-4H,5H2
InChI Key
BOSNISRGGXSMHE-UHFFFAOYSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)