Merck
740284
Sigma-Aldrich
ビタミンD3(6,19,19-d3) 溶液
100 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 97% (CP)
別名:
カルシオール(6,19,19-d3) 溶液, コレカルシフェロール(6,19,19-d3) 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27D3H41O
CAS番号:
分子量:
387.66
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
97 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solution
濃度
100 μg/mL in ethanol
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
colorless
アプリケーション
detection
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1/i3D2,13D
InChI Key
QYSXJUFSXHHAJI-GLSUUORTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Deuterated vitamin D3(6,19,19-d3) solution is also known as cholecalciferol (6, 19, 19-d3). It can be used as a stable isotope internal standard for the quantification of vitamin D in biological samples by a liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
This product may be used as an analytical standard.
包装
1 mL in ampule
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
740284-1ML-PW:
740284-1ML:
740284-BULK:
740284-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Potential intake of vitamins ?A? and ?D? through branded intravenous lipid emulsions: Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry Analysis
Forchielli ML, et al.
Clinical Nutrition (Edinburgh, Scotland), 36(2), 530-536 (2017)
Mechanism of error caused by isotope-labeled internal standard: accurate method for simultaneous measurement of vitamin D and pre-vitamin D by liquid chromatography/tandem mass spectrometry
Huang M, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 28(19), 2101-2110 (2014)
Linda Ahonen et al.
Journal of chromatography. A, 1364, 214-222 (2014-09-11)
We have developed an ultra-high-performance liquid chromatography-atmospheric pressure photoionization-tandem mass spectrometric (UHPLC-APPI-MS/MS) method for the simultaneous quantitative analyses of several oxysterols and vitamin D metabolites in mouse brain and cell line samples. An UHPLC-APPI-high resolution mass spectrometric (UHPLC-APPI-HRMS) method that
プロトコル
While quantitative analysis was performed for Vitamins D2 and D3, the samples were scanned for the presence of the 25-hydroxy metabolites.