Merck
737836
Sigma-Aldrich
ビタミン K3-d8
98 atom % D, 97% (CP)
別名:
2-(メチル-d3)-1,4-ナフトキノン-3,5,6,7,8-d5, メナジオン-d8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11D8O2
CAS番号:
分子量:
180.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
97% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
yellow to green
mp
105-107 °C (lit.)
質量シフト
M+8
保管温度
−20°C
−20°C
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)C(=C([2H])C(=O)c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
InChI Key
MJVAVZPDRWSRRC-JGUCLWPXSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Vitamin K3-d8 (or menadione-d8) is a deuterated analog of vitamin K3. It is used as an internal standard for the quantification of vitamin K3 concentration in dietary supplements, fortified foods or within a complex biological matrix.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
737836-BULK:
737836-50MG:
737836-VAR:
737836-50MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)