Merck
735337
Sigma-Aldrich
メチル 4-ホルミルシアナマート
97%
別名:
メチル 3-(4-ホルミルフェニル)-2-(E)-プロペオアート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H10O3
CAS番号:
分子量:
190.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
86-91 °C
官能基
aldehyde
ester
SMILES記法
COC(=O)\C=C\c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C11H10O3/c1-14-11(13)7-6-9-2-4-10(8-12)5-3-9/h2-8H,1H3/b7-6+
InChI Key
KVXMLLMZXPRPNG-VOTSOKGWSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
735337-VAR:
735337-BULK:
735337-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)