Merck
734322
Sigma-Aldrich
cis-5,8,11,14,17-エイコサペンタエン酸-19,19,20,20,20-d5
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
EPD-d5, チムノドン酸-d5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20D5H25O2
CAS番号:
分子量:
307.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
mp
-54--53 °C (lit.)
密度
0.958 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+11
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-/i1D3,2D2
InChI Key
JAZBEHYOTPTENJ-YSTLBCQOSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
200.1 °F - closed cup
引火点(℃)
93.4 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
734322-BULK:
734322-5MG:
734322-1MG:
734322-VAR:
734322-1MG-PW:
734322-5MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)