Merck
733601
Sigma-Aldrich
6-アミノピリジン-3-チオアミド
95%
別名:
2-アミノピリジル-5-チオアミド, 6-アミノチオニコチンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7N3S
CAS番号:
分子量:
153.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
mp
177-182 °C
官能基
amine
SMILES記法
NC(=S)c1ccc(N)nc1
InChI
1S/C6H7N3S/c7-5-2-1-4(3-9-5)6(8)10/h1-3H,(H2,7,9)(H2,8,10)
InChI Key
LCKBJNNMWMUYAB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
733601-BULK:
733601-VAR:
733601-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)