Merck
733512
Sigma-Aldrich
Tin telluride
greener alternative
pieces, 99.999% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
SnTe
CAS番号:
分子量:
246.31
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
pieces
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
780.0 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[SnH2]=[Te]
InChI
1S/Sn.Te
InChI Key
WYUZTTNXJUJWQQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
アプリケーション
Tin Telluride (SnTe) is a IV-VI semiconductor with an energy band gap of 0.18 eV at 300K. It can be used as a thermoelectric material, which can be used in the conversion of heat into electricity. It can be doped with indium and calcium to achieve a thermoelectric figure of merit, ZT of ~1.65 at 840 K and a power factor of ~47 μW cm-1 K-2.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
733512-BULK:
733512-5G:4548173920849
733512-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Critical magnetic fields of superconducting SnTe
Hein RA and Meijer RE
Physical Review, 179(2), 497-497 (1969)
Hoang, Khang; Mahanti, S. D.; Kanatzidis, Mercouri G.
Physica B: Condensed Matter, 81, 115106/1-115106/1 (2010)
Volykhov, A. A.; Yashina, L. V.; Tamm, M. E.; Ryzhenkov, A. V.
Inorganic Materials, 45, 968-968 (2009)
Story, T.
Acta Physica Polonica A, 94, 189-189 (1998)
Enhanced thermoelectric performance of bulk tin telluride: synergistic effect of calcium and indium co-doping
Bhat DK and Shenoy US
Chemosphere, 4(13), 12-18 (2018)