Merck
731641
Sigma-Aldrich
16-α-ヒドロキシエストロン-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
1,3,5(10)-エストラトリエン-3,16α-ジオール-17-オン-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C15H22O3
CAS番号:
分子量:
289.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4[13cH][13c](O)[13cH]cc34)[C@@H]1C[C@@H](O)C2=O
InChI
1S/C18H22O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-16,19-20H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,18+/m1/s1/i3+1,8+1,11+1
InChI Key
WPOCIZJTELRQMF-SUZPQBOQSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
その他情報
お客様のご要望にお応えするため、ご注文を承ってから約2週間で梱包・発送致します。在庫状況と価格に関するお問い合わせは、安定同位体カスタマーサービスグループの電話窓口937-859-1808(米国・カナダは1-800-448-9760)またはEメール窓口isosales@sial.comまでお願いいたします。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
731641-100UG:
731641-500UG:
731641-250UG:
731641-1000UG-PW:
731641-500UG-PW:
731641-100UG-PW:
731641-BULK:
731641-VAR:
731641-1000UG:
731641-250UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)