Merck
728098
Sigma-Aldrich
cis-Cyclopentane-1,2-dicarboxylic acid
≥97.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10O4
CAS番号:
分子量:
158.15
Beilstein:
2049007
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
crystals
mp
132-136 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)[C@H]1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H10O4/c8-6(9)4-2-1-3-5(4)7(10)11/h4-5H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-,5+
InChI Key
ASJCSAKCMTWGAH-SYDPRGILSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
728098-VAR:
728098-BULK:
728098-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)