Merck
727768
Sigma-Aldrich
H-RinkアミドChemMatrix®レジン
35-100 mesh particle size (wet sieved)
別名:
4-[(2,4-ジメトキシフェニル)(アミノ)メチル]フェノキシ酢酸、ChemMatrix®樹脂にポリマー結合
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品種目
ChemMatrix®
形状
beads
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
0.40-0.60 mmol/g loading
粒径
35-100 mesh (wet sieved)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(COC1=CC=C(C(C2=CC=C(OC)C=C2OC)NC(OCC3C4=C(C=CC=C4)C5=C3C=CC=C5)=O)C=C1)NC[*]
詳細
H-RinkアミドChemMatrix®レジンは、ポリ(エチレングリコール)(PEG)ベースのレジンであり、PEGの一次エーテル結合のために安定性が高いです。
アプリケーション
H-RinkアミドChemMatrix®レジンは、固相ペプチド合成(SPPS)に使用することができます。
法的情報
ChemMatrix is a registered trademark of Matrix Innovation, Inc.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
727768-1G:
727768-5G:
727768-VAR:
727768-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Green solid-phase peptide synthesis 2. 2-Methyltetrahydrofuran and ethyl acetate for solid-phase peptide synthesis under green conditions.
Jad YE, et al.
ACS sustainable chemistry & engineering, 4(12), 6809-6814 (2016)
ChemMatrix for complex peptides and combinatorial chemistry.
Garcia-Ramos Y, et al.
Journal of Peptide Science, 16(12), 675-678 (2010)
ChemMatrix, a poly (ethylene glycol)-based support for the solid-phase synthesis of complex peptides
Garcia-Martin F, et al.
Journal of Combinatorial Chemistry, 8(2), 213-220 (2006)
資料
ChemMatrix® is a proprietary, 100% PEG (polyethylene glycol) based resin from PCAS BioMatrix.