Merck
727083
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-アミノインダン
produced by BASF, ChiPros®, 99%
別名:
(S)-(+)-1-インダンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11N
CAS番号:
分子量:
133.19
Beilstein:
2206708
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
グレード
produced by BASF
アッセイ
≥98.5% (GC)
99%
フォーム
liquid
光学純度
enantiomeric excess: ≥98.5%
屈折率
n20/D 1.562 (lit.)
bp
96-97 °C/8 mmHg (lit.)
密度
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N[C@H]1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2/t9-/m0/s1
InChI Key
XJEVHMGJSYVQBQ-VIFPVBQESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
727083-BULK:
727083-25G:
727083-5G:
727083-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)