Merck
726435
Sigma-Aldrich
(1R)-2,2′-Bis[(S)-(4-methylphenyl)sulfinyl]-1,1′-binaphthalene
97%
別名:
(M,S,S)-pTol-BINASO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H26O2S2
CAS番号:
分子量:
530.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥96.5% (HPLC)
97%
形状
powder
光学純度
ee: ≥97.0%
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)c2ccc3ccccc3c2-c4c(ccc5ccccc45)S(=O)c6ccc(C)cc6
InChI
1S/C34H26O2S2/c1-23-11-17-27(18-12-23)37(35)31-21-15-25-7-3-5-9-29(25)33(31)34-30-10-6-4-8-26(30)16-22-32(34)38(36)28-19-13-24(2)14-20-28/h3-22H,1-2H3/t37-,38-/m0/s1
InChI Key
GAWRHNNPYUEUOO-UWXQCODUSA-N
アプリケーション
(1R)-2,2′-Bis[(S)-(4-methylphenyl)sulfinyl]-1,1′-binaphthalene (p-tolyl-BINASO) is a bis-sulfoxide ligand that can be used to prepare cationic palladium and platinum complexes. These complexes are employed as catalysts in hydroboration and diboration reactions. It can also be used to prepare the precatalyst [p-tol-BINASO}RhCl]2 for the synthesis of chiral arylcycloketones by the 1,4-addition reaction of arylboronic acids to cyclic α,β-unsaturated ketones.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
726435-VAR:
726435-500MG:
726435-100MG:
726435-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A chiral bis-sulfoxide ligand in late-transition metal catalysis; rhodium-catalyzed asymmetric addition of arylboronic acids to electron-deficient olefins.
Ronaldo Mariz et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(7), 2172-2173 (2008-01-29)
Disulfoxide ligands in rhodium catalyzed asymmetric 1,4-addition: first studies and future directions.
Mariz, R., et al.
Chimia, 63, 508-511 (2009)