Merck
725633
Supelco
亜リン酸トリメチル 溶液
NMR reference standard, 1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
グレード
NMR reference standard
形状
solution
濃度
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
テクニック
NMR: suitable
NMR管サイズ
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
SMILES記法
COP(OC)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-4-7(5-2)6-3/h1-3H3
InChI Key
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
31P sensitivity
数量
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-2.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-19 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
725633-8IN:4548173367361
725633-BULK:
725633-7IN:4548173367354
725633-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)