Merck
722790
Sigma-Aldrich
trans-9-オクタデセン酸-1,2,3,7,8-13C5
99 atom % 13C, 95% (CP)
別名:
transオレイン酸-1,2,3,7,8-13C5, エライジン酸-1,2,3,7,8-13C5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C5C13H34O2
CAS番号:
分子量:
287.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
95% (CP)
形状
solid
mp
42-44 °C (lit.)
質量シフト
M+5
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C\[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9+/i11+1,12+1,16+1,17+1,18+1
InChI Key
ZQPPMHVWECSIRJ-CLWZAQNKSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。