Merck
720895
Sigma-Aldrich
5-ブロモピリジン-2-チオール
95%
別名:
3-ブロモ-6-メルカプトピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4BrNS
CAS番号:
分子量:
190.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
202-208 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Sc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C5H4BrNS/c6-4-1-2-5(8)7-3-4/h1-3H,(H,7,8)
InChI Key
JPWXLRZTRDTFMR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
720895-BULK:
720895-VAR:
720895-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)