Merck
720593
Sigma-Aldrich
ピルビン酸エチル-2-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH313COCOOC2H5
CAS番号:
分子量:
117.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
bp
144 °C (lit.)
密度
1.054 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCOC(=O)[13C](C)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3/i4+1
InChI Key
XXRCUYVCPSWGCC-AZXPZELESA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
720593-BULK:
720593-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Sigma-Aldrich presents an article about the hyperpolarization of 13C labeled metabolites, especially pyruvic acid, using dynamic nuclear polarization (DNP) allows real time magnetic resonance spectroscopy.
We present an article about the hyperpolarization of 13C labeled metabolites, especially pyruvic acid, using dynamic nuclear polarization (DNP) that allows real-time magnetic resonance spectroscopy.
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.