Merck
715832
Sigma-Aldrich
ジエチル(フェニルチオメチル--13C)ホスホン酸
99 atom % 13C
別名:
ジエチル(フェニルチオメチル-13C)ホスホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC10H17O3PS
CAS番号:
分子量:
261.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
形状
liquid
質量シフト
M+1
SMILES記法
CCOP(=O)([13CH2]Sc1ccccc1)OCC
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
法的情報
Highlands Stable Isotopes Corpのライセンス製品です。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
715832-VAR:
715832-BULK:
715832-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)